Z690481
Ace replacement reactor body
capacity 500 mL, PTFE
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103817
NACRES:
NB.51
Materialien
PTFE
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6391-05
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Ace reactor bodies are replacement parts for the Ace all-PTFE filter reactor assembly, Z690368, Z690473 and Z690503.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)