Z690112
Norell® Standard Series™ NMR-Röhrchen, 5 mm
frequency 100 MHz, L 7 in., green cap
Synonym(e):
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 100 ea
Hersteller/Markenname
Norell ST-500-7-GREEN
Parameter
100 MHz frequency
Länge
7 in.
AD × ID
5 mm × 4.2 mm
Sturz/Wölbung
0.075 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.77 mm
Farbe
green cap
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- NMR-Röhrchenböden sind gleichmäßig kugelförmig und einheitlich.
- Geeignet für die routinemäßige NMR.
- Ideal bei Raumtemperatur ohne thermische Gradienten.
- Die gleichmäßige Wandstärke der Röhrchen verbessert den Rundlauf zwischen Röhrchen und Chargen.
- Mit runden Böden hergestellt, flache Böden sind auf Anfrage erhältlich.
- NMR-Röhrchen jeder Länge werden auf Anfrage bereitgestellt.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)