Merck
Z685593
Tygon® Formel 2375-Laborschläuche
I.D. × O.D. 1.6 mm × 4.8 mm, L 15 m (50 ft)
Synonym(e):
chemical resistant tubing, laboratory tubing, non-leaching tubing
About This Item
UNSPSC-Code:
41105108
NACRES:
NB.35
Verpackung
pack of 50 feet
Hersteller/Markenname
St. Gobain AJK00003
ID × AD
1.6 mm × 4.8 mm
Länge
15 m (50 ft)
Wandstärke
1.6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Tygon-Laborschläuche, Formel 2375, sind chemikalienresistent. Durchsichtige, biegsame Schläuche, die für die Herstellung von Spezialchemikalien und für den Umgang mit Gefahrstoffen geeignet sind.
  • Resistent gegenüber MEK, Säuren, Basen, Ketonen und Alkoholen
  • Frei von Weichmachern
  • Keine durch Auswaschung bedingte Kontamination
  • Biokompatibel
  • Keine Entsorgungsprobleme
  • Setzen bei Verbrennen nur Kohlendioxid und Wasser frei
  • Durch Gas oder Bestrahlung sterilisiert
Spezifikationen
Technische Angaben:
Reißfestigkeit: 13,1 MPa (1900 psi)
Bruchdehnung: 850 %
Zugspannung bei 100 % Dehnung: 2,9 MPa (425 psi)
Dehnungsrest (bei 75 % der Bruchdehnung): 300 %
Reißfestigkeit: 42 kN/m (240 lb-f/inch)
Druckverformungsrest konstante Durchbiegung: 100 % bei 70 °C (158 °F) über 22 Stunden
Versprödungstemperatur: < <59 °C (-75 °F)
Niedrigtemp. Flexibilität: -75°C (-103°F)
Spezifisches Gewicht: 0,9
Wasserabsorption: 0,04 % 24 Std. bei 23 °C (73 °F)
Empfohlene maximale Betriebstemperatur: 54 °C (130 °F)
Farbe: Transparent
Rechtliche Hinweise
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z685593-1PAK4061833572009