Merck
Z673609
LAB-AIRE® II dryer basket
fits electric models only, L × W × H 5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
About This Item
UNSPSC-Code:
41103200
NACRES:
NB.35
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18737-0000
L × B × H
5 3/4 in. × 4 13/16 × 4 1/4
Allgemeine Beschreibung
Polypropylene test tube basket; 5 x 4 x 4 in, without lid. Ideal for rinsing, transport and storage of glassware. .Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
Rechtliche Hinweise
Lab-Aire is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z673609-1EA4061832266367