Z647292
Pyrex® measuring cylinder with spout, Class B
volume 100 mL
Synonym(e):
3200/10MP
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
graduations 1.0 mL
Messbereich Volumen
100 mL
Höhe
260 mm
Allgemeine Beschreibung
- Complies to DIN EN ISO 4788
- Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
- Robust hexagonal foot
- White enamel graduations
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)