Z612022
Julabo® external Pt 100 bath sensors
L × diam. 200 mm × 6 mm, stainless steel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103706
NACRES:
NB.77
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Julabo 8981003
L × Durchm.
200 mm × 6 mm
Allgemeine Beschreibung
Pt 100 sensors enable you to reliably measure temperature within Julabo water baths.
Rechtliche Hinweise
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z612022-1EA |