Merck
Z611220
Hirschmann® Schmelzpunktbestimmungsröhrchen
capillary tubes, L × I.D. × O.D. 80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41112203
NACRES:
NB.79
Verpackung
pack of 1000 ea
Hersteller/Markenname
Hirschmann 9211380
L × ID × AD
80 mm × 0.95 mm × 1.35 mm
Röhrchendurchm.
0.95 mm
Rechtliche Hinweise
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.