Z609676
Bohlender™ screw caps
GL 32 thread
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Bohlender
Verfügbarkeit
not available in USA and Canada
Fitting
GL 32 thread
Allgemeine Beschreibung
Aus PPS, mit Dichtungen aus" virgin PTFE "hohe mechanische Beständigkeit.Temperaturbeständig bis 250 °C. Der Flascheninhalt kommt nur mit PTFE in Berührung.Die Schraubkappe besteht aus PTFE Membrane mit einem multidirektional gerichtetem Faser-Muster.
Rechtliche Hinweise
Bohlender is a trademark of Bohlender GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)