Z569720
Shigemi 3 mm symmetrische NMR-Mikroröhrchenbaugruppe
matched with CDCl3, bottom L 10 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Shigemi NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
colorless tube
glass tube
Hersteller/Markenname
Shigemi CMS-003
Parameter
900 MHz frequency
Boden L
10 mm
Äußeres Probenröhrchen L × ID
180 mm × 2.5 mm
Äußeres Probenröhrchen AD
3 mm
Größe
180 mm
Röhrchendurchm.
3 mm
Röhrcheneinsatz L × AD
190 mm × 2.4 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Magnetische Suszeptibilität angepasst auf eine Vielzahl an Lösungsmitteln, um die höchste Auflösung bei einer geringen Probenmenge zu erreichen
- Kleine Probenmengen beeinträchtigen nicht die spektrale Auflösung oder Nebensignale
- Geeignet für 900 MHz NMR-Geräte
Es sollte eine Röhrchenlänge passend zur Probenspule gewählt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z569720-1EA | 4061826710845 |