Z568392
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 4,000 mL, neck joint: ST/NS 29/32
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Verbindung
joint: ST/NS neck29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
4,000 mL
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z568392-1EA | 4061836505394 |