Merck
Z568341
Sigma-Aldrich
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom flask
Verbindung
joint ST/NS neck29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)