Merck
Z566373
Wilmad® NMR-Economy-Röhrchen, 5 mm Durchm.
frequency 600 MHz, L 8 in.
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Wilmad NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
Materialien
borosilicate glass (ASTM Type 1 Class B)
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Wilmad WG-1241-8
Parameter
600 MHz frequency
Länge
8 in.
Sturz/Wölbung
3.8 μm
Konzentrizität
3.8 μm
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.43 mm
Allgemeine Beschreibung
Die Röhrchen haben einen runden Boden und verfügen über eine sandgestrahlte Stelle für die Beschriftung der Proben. Röhrchen mit einer Länge von 9 in. (ca. 23 cm) sind für die Herstellung von Standards und für die Verwendung mit Tip-off-Verteilern geeignet. Economy- und Einweg-Wilmad-NMR-Röhrchen sind am besten für die Hochdurchsatz-NMR-Spektroskopie geeignet. (Alle Economy-Röhrchen werden ohne Deckel geliefert.)
caps included.
Rechtliche Hinweise
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)