Z564745
Septum mit umstülpbarem Rand
bottom I.D. × O.D. 12.7 mm × 23.7 mm, white
Synonym(e):
Septum stopper
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
natural rubber
Verbindung
joint ST/NS24/40
Leistungsmerkmale
Use with narrow-mouth bottles: 64, 80 oz, and 1 gal jugs
Boden ID × AD
12.7 mm × 23.7 mm
Farbe
white
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Aufbewahrungshinweis für Septen aus Naturkautschuk:
Bewahren Sie die Septen in einem geschlossenen Beutel, ab von Sonnenlicht, auf, um Aufhellen, also die Bildung eines weißlichen Films auf der Oberfläche des Kautschuks, zu vermeiden. Aufhellen ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt die Leistung nicht. Entfernen Sie sichtbare Aufhellungen durch Waschen oder Abwischen vor dem Gebrauch.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z564745-100EA | 4061837636936 |