Merck
Z560642
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 1000 mL, top joint: threaded 45/50, column volume 1000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Materialien
PTFE stopcock
Verbindung
top joint: threaded45/50
Qualität
for chromatography
Methode(n)
HPLC: suitable
Säule AD × effektive L
57 mm × 508 mm
Säulenvolumen
1000 mL
Reservoirvolumen
1000 mL
Eignung
suitable for chromatography
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)