Z556599
Aldrich® ultra Benchclamp™
single adjustment, size L
Empfohlene Produkte
Größe
L
Beschreibung
3-prong
L × Durchm.
127 mm × 11 mm , arm
Backenkapazität
0-72 mm
Zinke B
29 mm
Allgemeine Beschreibung
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)