Z556572
Aldrich® ultra Benchclamp™
single adjustment, size S
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122413
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Größe
S
Beschreibung
3-prong
L × Durchm.
102 mm × 8 mm , arm
Backenkapazität
0-23 mm
Zinke B
6 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Nickel-plated finish is corrosion resistant.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Benchclamp is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)