Z553670
Aldrich® Liebig condenser with SafetyBarb® hose connectors
Overall L 300 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint ST/NS24/40
Gesamt L
300 mm
Allgemeine Beschreibung
Order replacement SafetyBarb hose connectors Z547786 (straight) or Z547883 (angled).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)