Z550094
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 6,000 mL, disc diam. 150 mm, porosity 145-175 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
150 mm
Trichterkapazität
6,000 mL
Schaftdurchm.
32 mm
Porengröße
145-175 μm porosity
Verwandte Kategorien
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550094-1EA | 4061832123486 |