Merck
Z549711
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 29/32
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verbindung
male joint: ST/NS29/32
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Hochvakuum-Anwendungen. Vahuumventile aus PTFE von J. Young. Schlauchanschluß passend für Schläuche bis 6.5mm ID.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z549711-1EA4061832118130