Z549673
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 14/20
Empfohlene Produkte
Verbindung
male joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Für Hochvakuum-Anwendungen. Vahuumventile aus PTFE von J. Young. Schlauchanschluß passend für Schläuche bis 6.5mm ID.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)