Z546526
Aldrich® Büchner-Trichter
funnel capacity 140 mL, disc diam. 65 mm, porosity 70-100 μm
Synonym(e):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
Empfohlene Produkte
Materialien
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
Scheibendurchm.
65 mm
Trichterkapazität
140 mL
Schaftdurchm.
15 mm
Porengröße
70-100 μm porosity
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)