Z533025
Aldrich® three-neck flask with bottom outlet
capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom
three-neck
three-neck flask
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Größe des Auslassanschlusses
4 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)