Z532134
Aldrich® Einsträngiger Verteiler mit Glashähnen
Standard manifold, positions, 3
Alle Fotos(3)
About This Item
UNSPSC-Code:
40161501
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
positions 3
Länge
300 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Einstufige Vakuum-Verteilerbänke. Lieferbar mit entweder 4 mm Standard-Glashähnen oder mit 0 - 10 mm PTFE-Ventilen von J. Young.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z532134-1EA | 4061837635557 |