Merck
Z532088
Sigma-Aldrich
Solid glass plug
O.D. 1/2 in.
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.43
AD
1/2 in.
12.7 mm
Allgemeine Beschreibung
Replace transfer tubing with this plug to make a leakproof Torion seal.
Rechtliche Hinweise
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)