Z530255
Aldrich® Adapter für Vakuum-Übergang
joint: ST/NS 14/20
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Absperrhahngröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
PTFE-Hähne. Für Transfer von gefährlichen und empfindlichen Reagenzien.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)