Merck
Z529427
Sigma-Aldrich
Shigemi 5 mm symmetrische NMR-Mikroröhrchenbaugruppe
matched with D2O, bottom L 12 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Shigemi NMR-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41121705
NACRES:
SB.32
Materialien
glass tube
Hersteller/Markenname
Shigemi BMS-005J
Parameter
900 MHz frequency
Boden L
12 mm
Äußeres Probenröhrchen L × AD
180.0 mm × 4.965 mm
Äußeres Probenröhrchen AD
5 mm
Größe
180 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Röhrcheneinsatz L × AD
190.0 mm × 4.1 mm
Allgemeine Beschreibung
Shigemi NMR-Microröhrchen bieten hohe Präzision und Qualität für NMR-Spektroskopie. Die NMR-Mikroröhrchen sind aus hartem Spezialglas mit exzellenter Chemikalienbeständigkeit gefertigt und auf die magnetische Suszeptibilität des jeweiligen Lösungsmittels angepasst.
Das Symmetrische NMR-Mikroröhrchensystem besteht aus einem Aussenröhrchen und einem Einsatz mit diesen Eigenschaften:
  • Magnetische Suszeptibilität angepasst auf eine Vielzahl an Lösungsmitteln, um die höchste Auflösung bei einer geringen Probenmenge zu erreichen
  • Kleine Probenmengen beeinträchtigen nicht die spektrale Auflösung oder Nebensignale
  • Geeignet für 900 MHz NMR-Geräte
Es sollte eine Röhrchenlänge passend zur Probenspule gewählt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z529427-1EA4061833310397