Z529400
Shigemi 5 mm symmetrische NMR-Mikroröhrchenbaugruppe
matched with DMSO-d6, bottom L 15 mm
Synonym(e):
NMR-Probenröhrchen, NMR-Röhrchen, Shigemi NMR-Röhrchen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass tube
Hersteller/Markenname
Shigemi DMS-005V
Parameter
900 MHz frequency
Boden L
15 mm
Äußeres Probenröhrchen L × AD
180.0 mm × 4.965 mm
Äußeres Probenröhrchen AD
5 mm
Größe
180 mm
Röhrchendurchm.
5 mm
Röhrcheneinsatz L × AD
190.0 mm × 4.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Das Symmetrische NMR-Mikroröhrchensystem besteht aus einem Aussenröhrchen und einem Einsatz mit diesen Eigenschaften:
- Magnetische Suszeptibilität angepasst auf eine Vielzahl an Lösungsmitteln, um die höchste Auflösung bei einer geringen Probenmenge zu erreichen
- Kleine Probenmengen beeinträchtigen nicht die spektrale Auflösung oder Nebensignale
- Geeignet für 900 MHz NMR-Geräte
Es sollte eine Röhrchenlänge passend zur Probenspule gewählt werden.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z529400-1EA | 4061833310380 |