Z528757
Scienceware® Poxygrid® baskets
basket L × W × H 51 cm × 28 cm × 9 cm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41103200
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H16767-0000
Korb L × B × H
51 cm × 28 cm × 9 cm
Allgemeine Beschreibung
Körbe aus pulverbeschichtetem Stahldraht. Als Transportkörbe oder als Waschkörbe für Glasgeräte.
Rechtliche Hinweise
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z528757-1EA | 4061832265636 |