Merck
Z527106
Sigma-Aldrich
Real Crystal® IR-Probenträger
NaCl, aperture diam. 15 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Materialien
NaCl
Verpackung
pkg of 25 ea
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Öffnungsdurchmesser
15 mm
Allgemeine Beschreibung
Preiswerte Einwegkarten als Ersatz für Einkristalle zur Vermessung von Flüssigkeiten, Verreibung und Filmen. Das Trägermaterial zeigt im IR keine Banden und schließt dicht gegen die umgebende Atmoshäre ab. Quadratische Abdeckung in 19 x 19 mm als Zubehör für die Vermessung von halbflüssigen Verreibungen und Lösungen lieferbar.
  • Fenster aus NaCI, KBr oder KCI
  • Drei Fenstergrößen lieferbar: 9.5, 15 und 19 mm
  • Transmission >80% für 15 und 19mm, >70% für 9.5 mm Fenster
  • Optionale Kristallabdeckungen für Fenster 19 mm
  • Kartengröße 5 x 10 cm, passend in normale Universalhalterungen
Rechtliche Hinweise
Real Crystal is a registered trademark of International Crystal Laboratories Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z527106-1PAK4061833634622