Wichtige Dokumente
Z526207
Glas-Col® Mantleminder II
AC/DC input 240 V AC
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41112303
NACRES:
NB.76
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Glas-Col 104A PL524
Temperaturmessbereich
0-750 °C
Länge
6 in.
Allgemeine Beschreibung
- Time proportioning automatic temperature control
- Type J immersion thermocouple included
- Set-point in °C
Rechtliche Hinweise
Glas-Col is a registered trademark of Glas-Col LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z526207-1EA | 4061833345283 |