Z517453
Aldrich® Kühlfinger-Kondensator
joint: ST/NS 29/32
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS29/32
Gesamt H
310 mm
Kühlfinger L × Durchm.
250 mm × 80 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Für Reaktionen mit niedrig-kochenden Lösungsmitteln
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z517453-1EA | 4061832132594 |