Z515884
Aldrich® Kolben zur Aufbewahrung von Lösungsmittel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonym(e):
bottom flask, flask round, round flask
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
round bottom
single-neck
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
100 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit NS Schliff und Glashahn. Passende Septen: Z10,072-2 oder Z12,435-4 (siehe Abschnitt Septen).
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)