Merck
Z514934
Rubber Adapter Sleeve for Kimax® High Strength Centrifuge Tube
Synonym(e):
45550-15
About This Item
UNSPSC-Code:
41103911
NACRES:
NB.11
Leistungsmerkmale
Holds 15 mL tubes
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 45550-15
Kimble®
Methode(n)
centrifugation: suitable
Anwendung
15mL Centrifuge Tube Rubber Adapter Sleeve
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kimax is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)