Merck
Z511560
Sigma-Aldrich
Aldrich® cylindrical narrow-mouth Dewar flask
capacity 440 mL, aluminum, extended aluminum base
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
narrow-mouth
Verbindung
Joints neck (33)
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Tiefe
19.5 cm
Dewar ID
6.1 cm
Kapazität
440 mL
Hals ID
3.3 cm
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z511560-1EA4061832964959