Merck
Z511250
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Coarse
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
NACRES:
NB.24
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Durchmesser
74.5 mm
Porengröße
40-60 μm