Merck
Z509353
Sigma-Aldrich
Wägetrichter
size L, anti-static PP
Synonym(e):
Weighing Apparatus, Weighing Device
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.71
Materialien
anti-static PP
Größe
L
Verpackung
pkg of 20 ea
Allgemeine Beschreibung
  • Liegt flach und eben auf – kein Rollen, kein Verschütten!
  • Ausgussstutzen passt auf volumetrische Kolben, Mikroröhrchen und jedes mit einem schmalen Stutzen versehene Gerät, um eine Übergabe ohne Verschütten zu gewährleisten
  • Restprobe kann zur Sicherstellung einer 100%-igen Übergabe gespült werden.
  • Für die sichere Handhabung von Gefahrstoffen geeignet
  • In fünf verschiedenen Größen erhältlich: extraklein, klein, mittelgroß, groß und extragroß.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)