Z506850
Quick Press Edelstahlmanschette
diam. 7 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
SB.32
Empfohlene Produkte
Methode(n)
IR spectroscopy: suitable
Durchmesser
7 mm
Allgemeine Beschreibung
Replacement part for Z506796 Quick Press die set, diam. 7 mm
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z506850-10EA | |
Z506850-1EA | 4061833305119 |