Merck
Z504165
Ace O-Ringe, Silikon
wall size 2.6 mm, I.D. 10.2 mm
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.35
Verpackung
pkg of 12 ea
Hersteller/Markenname
Ace Glass 7855218
ID
10.2 mm
Wandabmessungen
2.6 mm
Allgemeine Beschreibung
Viton® Ein lineares Copolymer aus Vinyliden Fluorid und Hexafluoropropylen; gute chemische Resistenz
Silicone Elastomer mit Hoch-Temperatur und Ozon Resistenz
FETFE® Fluoroelastomer mit TFE Additiven und hoher chemischer Resistenz
CAPFE Ein widerstandsfähiger Gummikern eingeschlossen in nichtporösem FEP
O-Ring Maß
1.
Messe die i.d. und Wandstärke (mm) des existierenden O-Rings.
2. Finde die Ersatzteile in der folgenden Liste.
3. Ace Glas Teile Numbern sorgen für Bequemlichkeit.
Rechtliche Hinweise
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)