Z502529
Glindemann PTFE-Dichtungsringe
(for 45/50 joints)
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.35
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint 45/50
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
Glindemann K45
Temperaturmessbereich
≤250 °C
Allgemeine Beschreibung
- Fettfreier Schutz für das Arbeiten mit luft- und feuchtigkeitsempfindlichen Substanzen
- Auch zur Langzeitlagerung unter Vakuum geeignet
- Einfach auf den Schliff aufzuschieben
- Temperaturstabil bis zu 250°C
Rechtliche Hinweise
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)