Merck
Z420530
Sigma-Aldrich
Scienceware® Büchner-Trichter, Tischgerät
I.D. 36 in., porosity medium, Removable plate
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14626-3536
ID
36 in.
Plattenrand H
305 mm (12 in.)
Porengröße
porositymedium
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Fritten-Filterplatte
PE-Trichter für große Volumina, lieferbar mit verschiedenen Frittenporositäten. Fritten fest eingebaut oder wechselbar. Die Wechselfritten werden durch ein Ringgitter gehalten.
  • Filterplatten aus HDPE, 6.4 mm (19/32 in.) dick
  • Undurchlässiger Rand zum Abdichten gegen Rundfilter
  • Vakuumanschlüsse für Schlauchmaterial ID 12.7 mm (19/32 in.)
  • Lieferbar mit mittelgroben und groben Frittenplatten
  • Max. Arbeitstemperatur 52 °C (125 °F)
Mit gitterförmigen FilterplattenWie oben lieferbar mit Festgittern oder Wechselgittern.
  • Filterplatten aus HDPE, 4.8 mm (3/16 in.) dick, mit 4.8 mm Gitterweite, Mitte 11mm massiv
  • Festplatten für Grobfiltration mit Filterwolle oder Rundfiltern
  • Wechselplatten besonders zur Edelmetallfiltration
  • Max. Arbeitstemperatur 52°C (125 °F)
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)