Z420360
Scienceware® Büchner-Trichter, Tischgerät
I.D. 18 in., porosity coarse, Removable plate
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
Bel-Art H14621-1457
ID
18 in.
Plattenrand H
229 mm (9 in.)
Porengröße
porositycoarse
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Mit Fritten-Filterplatte
PE-Trichter für große Volumina, lieferbar mit verschiedenen Frittenporositäten. Fritten fest eingebaut oder wechselbar. Die Wechselfritten werden durch ein Ringgitter gehalten.
PE-Trichter für große Volumina, lieferbar mit verschiedenen Frittenporositäten. Fritten fest eingebaut oder wechselbar. Die Wechselfritten werden durch ein Ringgitter gehalten.
- Filterplatten aus HDPE, 6.4 mm (19/32 in.) dick
- Undurchlässiger Rand zum Abdichten gegen Rundfilter
- Vakuumanschlüsse für Schlauchmaterial ID 12.7 mm (19/32 in.)
- Lieferbar mit mittelgroben und groben Frittenplatten
- Max. Arbeitstemperatur 52 °C (125 °F)
- Filterplatten aus HDPE, 4.8 mm (3/16 in.) dick, mit 4.8 mm Gitterweite, Mitte 11mm massiv
- Festplatten für Grobfiltration mit Filterwolle oder Rundfiltern
- Wechselplatten besonders zur Edelmetallfiltration
- Max. Arbeitstemperatur 52°C (125 °F)
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Ersatzteil
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z420360-1EA | 4061832264837 |
Z420395-1EA | 4061833298091 |