Merck
Z420123
Sigma-Aldrich
Scienceware® Vikem®-beschichteter C-förmiger Bleiring
fits flask, 1,000 ‑ 4,000 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41100000
NACRES:
NB.43
Materialien
lead (Vikem vinyl coated)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
fits flask 1,000 ‑ 4,000 mL
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Bel-Art F18308-4000
Gewicht
900 g
Allgemeine Beschreibung
Zur Verbesserung der Standfestigkeit. Beschichtung ist chemikalienbeständig.
• Für alle Anwendungen
• Biegsam, kann an verschiedene Durchmesser angepasst werden
• Auch geeignet für Saugflaschen
• Grün beschichtet
Rechtliche Hinweise
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Vikem is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)