Merck
Z418226
Sigma-Aldrich
Aldrich® System 45 Squibb Scheidetrichter
capacity 250 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.24
Kappengröße
45 mm
Kapazität
250 mL
Ventilgröße
4 mm
Allgemeine Beschreibung
Verbesserter Scheidetrichter nach Squibb, mit unzerbrechlichem PTFE-Hahn und Schraubdeckel. Komplett mit PTFE Ventilaufbau und Schraubdeckel, PTFE beschichtet.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
System 45 is a trademark of John Babashak
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)