Merck
Z406295
Sigma-Aldrich
Sure/Seal-Flaschen
capacity 125 mL, amber plastic-coated glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.43
Materialien
amber plastic-coated glass
round bottle
Verbindung
joint threaded neck
Leistungsmerkmale
without cap
Verpackung
pkg of 6 ea
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Kappen, Kronkorken und PTFE-Dichtscheiben separat bestellen.
Anwendung
Bottles are used to store chemicals, solvents, and other liquids. Amber-tinted glass is recommended for light-sensitive materials.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)