Z405612
J.Young high-vacuum PTFE valve, right angle
stopcock size 8 mm, side arm O.D. 11 mm
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
40141600
NACRES:
NB.79
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
J. Young
Olive AD
11 mm
Absperrhahngröße
8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The J. Young high-vacuum PTFE valve helps in controlling the atmosphere when using air-sensitive materials.
Features:
Features:
- PTFE piston with unique PTFE-sheathed elastomer O-ring seals
- Grease-free glass-to-PTFE seals
- High-vacuum to 10-6 torr
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z405612-1EA | 4061826668788 |