Merck
Z405019
Sigma-Aldrich
Aldrich® Sure/Stor Kolben
capacity 500 mL, clear glass
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
clear glass
round bottom
three-neck
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Kapazität
500 mL
Allgemeine Beschreibung
Für sichere, zuverlässige Aufbewahrung und Entnahme von luftempfindlichen und geruchsintensiven Chemikalien oder selbstentzündlichen Substanzen, Alkyl-Lithium, Grignard-Reagenzien, korrosiven und gereinigten oder deuterierten Lösungen.
Merkmale:
  • Hochvakuum-PTFE-Dichtung zwischen Glas und Ventil verhindert Verunreinigungen durch Lufteintritt bei Lecks im Septum nach Durchstossen mit Injektionsnadeln. Dickwandiges Borsilikatglas.
  • Abnehmbarer, seitlicher Schlauchanschluß zum einfachen Anbringen von Vakuum- oder Inertgas-Leitungen. Bei Langzeit-Lagerung, wird der Schlauchadapter durch ein Gummiseptum zur doppelten Sicherung. 2 Septa im Lieferumfang. Ersatzsepta: Z10,649-6
  • Kunststoff-beschichteter* Kolben reduziert Bruchgefahr und erhöht die Haltbarkeit.
  • Braunglas-Kolben schützen lichtempfindliche Produkte.
*Die Beschichtung ist ein thermoplastischer Film, temperaturstabil bis über 110°C. Tests zeigen, daß die Beschichtung 100% effektiv ist, um beim Zerbrechen eines Kolbens umherfliegendes Glas zu vermeiden.
Sure/Stor Technik:
1. Über Vakuumleitung Luft und starke Gerüche aus Kolbenraum pumpen, mit Inertgas belüften.
2. Durch Öffnen des PTFE-Ventils Spritzennadel (oder Pipette) durch Septumeinlass schieben bis zum Eintauchen in die Flüssigkeit.
3. PTFE-Ventil nach Entfernen der Nadel schließen und Gasvolumen erneut evakuieren. (Gummisepten: Z10,072-2 oder Z12,435-4 auf Septum-Einlass)
4. Für Langzeit-Lagerung Schlauchadapter mit zusätzlichem Septum versehen, für doppelten Schutz.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Stor is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)