Z404055
IKA® Vibrax® Modell VXR orbital kreisförmiger Schüttler
optoelectronically controlled small shaker, 2200 rpm, 115 V
Synonym(e):
lab shakers, laboratory shakers, orbital shakers
About This Item
Empfohlene Produkte
Aufnahme AC/DC
115 V AC
Leistungsmerkmale
CSA approved
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
IKA 2819001
Verfügbarkeit
not available in EU
Parameter
0-2200 rpm speed
H × B × T
130 mm × 157 mm × 247 mm
Gewicht
6.1 kg
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Amplitude: 4.0 mm
- Maxim. Probengewicht 2 kg
- Drehzahlen 0 bis 2,200 U/Min.
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)