Z402923
Vakuumdichtungen für Büchi®-Rotavapor®-Verdampfer
KD 22 stationary, for R114/R124/R100
Synonym(e):
Büchi-Rotavapor-Dichtungen, Dichtungen für Büchi-Verdampfer, Vakuumdichtungen für Rotavapor
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104804
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Büchi 000636
Allgemeine Beschreibung
Passend für Kühlfallen-, Vertikal- und Diagonalkondensatoren.
Vakuumdichtungen für Buchi Rotavapor®-Verdampfer bestehen aus PTFE-Material. Sie passen für Kühlfallen-, Vertikal- und Diagonalkondensatoren und sorgen für eine feste Verbindung zwischen Kondensator und Dampfkanälen.
Anwendung
Vakuumdichtungen für Büchi® Rotavapor®-Verdampfer sorgen für eine luftdichte Verbindung zwischen dem rotierenden Dampfkanal und dem Kondensator.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Kompatibel mit BUCHI R-100- und R-3-Rotavaporen.
- OEM-Dichtungen gewährleisten einen korrekten Sitz und eine ordnungsgemäße Leistung.
- Sie bieten hohe chemische Beständigkeit.
Rechtliche Hinweise
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)