Z400343
Waste solvent funnels
for container cap. 15 - 55 gal, includes adapter, 2 in. separate coarse-thread screw cap
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.43
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
includes adapter 2 in. separate coarse-thread screw cap
Trichterdurchm.
8 in.
Allgemeine Beschreibung
Eco. Einfülltrichter mit Dichtung, damit kein gesammeltes Lösemittel verdampfen kann.
- Chemikalienbeständig, aus HDPE und PP
- Dichtung im Fülltrichter gegen eventuelle Verdunstungsverluste
- Dichte Verbindung zum Lagerbehälter
- Druckausgleich
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z400343-1EA | 4061833309865 |