Z400149
Fine test sieves
SS frame, pore size 90 μm
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel
Sterilität
non-sterile
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
ATM 170SS8F
Partikelgröße
170 mesh
Porengröße
90 μm
Allgemeine Beschreibung
- Full 2 in. height and 8 in. diameter test sieves
- Meet ASTM specification E-11
- SS wire cloth measurement traceable to NIST
- Each sieve includes a certificate of compliance to all applicable ASTM, ISO, and ANSI specifications
These metal framed testing sieves are manufactured with a lead/tin solder on the underside which joins the wire cloth to the sieve skirt. The top seam is secured with a UV cured adhesive.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Particle size conversion table from our Lab Basics Technical Library